Cleaning brush
Fournisseur: Roth Carl
Y110.1
ROTHY110.1EA 16.95 EUR InStock
ROTHY110.1
Cleaning brush
Brosses
Brushes with non-scratching PE-foam and plastic handle. Specially designed for cleaning conical laboratory glass and plastic containers.
  • Does not absorb liquids
  • Round head for small vessels
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité