Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Climate control device and belt, C40

Fournisseur: RPB SAFETY
03-502 04-322-50
RPBS03-502EA 0 EUR InStock
RPBS03-502 RPBS04-322-50
Climate control device and belt, C40
Respirators Systèmes de respiration
RPB C40 Climate device assembly and belt. For use with RPB's range of SAR respiratory head top, including Z-Link, T-Link, and Nova 3.

  • Easily control temperature with the slide of a lever
  • Durable FR or easy cleaning belt
  • Made from lightweight, robust material
  • Increase or decrease the airflow by turning the flow control dial
  • Choose from a rangeof plugs to suit specific applications
  • Air inlet swivels 360° to ensure the device sits comfortably on the hip
  • Operating temperature: −10 to 60 °C
  • Flow rate: 510 to 708 L/min

Allows the user to connect to their compressed breathing airline and control not only the amount of airflow to the respirator between 170 to 330 L/min, but also control the temperature of the incoming air flow depending on personal preference. By simply sliding the temperature lever, the user can cool the incoming air by up to 29 °C, or heat the air by up to 18 °C from outside ambient air temperature. This ensures the user is perfectly comfortable, no matter what their environment, increasing wellbeing, comfort and safety.

Certifications: EN 14594:2005 3B/4B.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité