Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SAR Breathing airline filters, 2 outlet, Radex

Fournisseur: RPB SAFETY
04-900 APF3100
RPBS04-900EA 0 EUR InStock
RPBS04-900 RPBSAPF3100
SAR Breathing airline filters, 2 outlet, Radex
Respirators Systèmes de respiration
The RPB radex 2 outlet breathing air filter is designed to filter compressed breathing air of contaminants such as particulates down to 0,15 µm, odors, tastes, and moisture, in accordance with EN 12021 requirements.

  • Quick disconnect coupler that is compatibile with brands including Aro, CEJN, Dixion, and Rectus
  • 150 psi safety presure relief valve
  • Claw coupler port
  • Fitted with brass drain tap
  • Outlet pressure regulator provides the ability to adjust air pressure (0 to 125 psi range)
  • Strong, robust housing
  • Wall and floor mounting system
  • 2 outlet system to provide filtration to 2 seperate airlines
  • Operating temperature: −10 to 60 °C
  • Flow rate: 850 L/min

The 6-stage stack filter cartridge offers a robust and cost-effective option for companies using compressed breathing air respirators, whether it be hard mounted in a paint room, or out on site, with the adaptable base mount.

Replacement filter cartridges have a replacement date sticker for maintenance scheduling. The filter does not remove gases such as carbon monoxide.

Certifications: EN 14594:2005 3B/4B.

Information de livraison: Package includes 1×filter housing, 1×filter, 1×base/wall mount, 1×pressure regulator and gauge, 2×couplers, 1×PRV and 1×drain tap.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité