Anti-Ig Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Cytiva
RPN1004-2ML
RPN1004-2MLEA 511 EUR InStock
RPN1004-2ML
Anti-Ig Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications.
  • Soluble in cold water and hot water
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and are stored at 2°C to 8°C.
Type: Secondary
Antigen: Rabbit Ig
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité