Réactif de blocage Western Blotting, Amersham™ ECL™
Fournisseur: Cytiva
RPN2125
RPN2125EA 86.69 EUR InStock
RPN2125
Réactif de blocage Western Blotting, Amersham™ ECL™
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Amersham ECL Blocking Agent is for blocking nitrocellulose and PVDF membranes to be used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime and Amersham ECL Select Western Blotting Detection Reagents
Can be used with the Amersham ECL Western blotting detection family. This blocking agent is intended for blocking nitrocellulose and PVDF membranes used with ECL and ECL Plus Western Blotting Detection Reagents.
Information de livraison: chaque paquet contient 40 g d'agent bloquant pour membrane, une quantité suffisante pour au moins 20 miniblots.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité