Système de marquage et de détection des acides nucléiques, Amersham ECL Direct™
Fournisseur: Cytiva
RPN3005
RPN3005EA 761 EUR InStock
RPN3005
Système de marquage et de détection des acides nucléiques, Amersham ECL Direct™
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
ECL Direct Nucleic Acid Labeling and Detection Systems are based on the direct labeling of DNA or RNA probes with horseradish peroxidase (HRP) in a simple 20 minute chemical reaction. The resulting probe can be used without purification. Detection is achieved by generation of light via the HRP-catalyzed breakdown of luminol.
  • Direct probe labelling in a 10 minute reaction, 1 hour from hybridization to detection with ECL Direct and Hybond™ N+.
  • Eliminates handling, waste and regulatory issues associated with use of radioactivity.
  • No need to strip blots before reprobing.
  • Contains a novel rate enhancer, giving higher sensitivity with very low backgrounds on nylon membranes.
Information de livraison: chaque système comporte suffisamment de réactifs pour le marquage de 5 à 10 µg d'acides nucléiques et la détection de 2000 à 4000 cm² de la membrane (selon le produit commandé) : réactif de marquage ECL™, crosslinker, ADN de contrôle, agent de blocage, réactifs de détection ECL™ et tampon d'hybridation ECL™ Gold.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité