Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Sheep Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Cytiva
RPN4201
RPN4201EA 1367 EUR InStock
RPN4201
Anti-IgG Sheep Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
For use in ELISA systems
For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:4000 to 1:8000
Amdex conjugates are already supplied as components of the Biotrak high-sensitivity cytokine ELISAs, complete with fully-optimized protocols
Easily soluble in cold and hot water

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité