Anti-Streptavidin Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Cytiva
RPN4401
RPN4401EA 1435 EUR InStock
RPN4401
Anti-Streptavidin Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
For use in ELISA systems. For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:4000 to 1:8000.
Amdex conjugates are already supplied as components of the Biotrak high-sensitivity cytokine ELISAs, complete with fully-optimized protocols. Easily soluble in cold and hot water.
Type:
Antigen: Streptavidin
Clonality:
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité