Marqueurs Western Blotting, Amersham™ ECL™ DualVue™
Fournisseur: Cytiva
RPN810
RPN810EA 283 EUR InStock
RPN810
Marqueurs Western Blotting, Amersham™ ECL™ DualVue™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Les marqueurs de blotting Amersham™ ECL™ DualVue™ remplissent deux fonctions principales. Tout d'abord, les marqueurs précolorés confirment le transfert des protéines, ainsi que l'orientation du transfert. Deuxièmement, les protéines recombinantes marquées sont détectées sur le film ou par imagerie CCD en conjonction avec la (les) protéine(s) cible(s) d'intérêt, permettant la détermination hautement précise de la masse moléculaire de la (des) protéine(s) cible(s). Les marqueurs sont détectés facilement et de façon spécifique par le biais d'un conjugué spécifique qui élimine les risques de contamination croisée entre la (les) protéine(s) cibles(s) et les marqueurs.
  • Détecte les protéines sur le gel et la membrane ainsi que sur film
  • Les marqueurs précolorés indiquent l'efficacité du transfert de protéines sur la membrane, ainsi que l'orientation du transfert
  • Les marqueurs de protéines recombinantes marquées permettent un calcul précis du poids moléculaire des protéines cibles(s)
  • Produit compatible avec n'importe quel substrat HRP, ainsi qu'avec les deux types de membranes en nitrocellulose et PVDF
Information de livraison: les marqueurs de blotting Amersham™ ECL™ DualVue™ contiennent un mélange de 3 marqueurs précolorés de poids moléculaire défini (PM 15 000 à 100 000) et 7 protéines recombinantes marquées (poids moléculaires de 15 000 à 150 000). Chaque paquet contient les marqueurs ECL™ DualVue™ (125 µl) et le conjugué protéines S-HRP (50 µl), suffisant pour 25 chargements de gel standard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité