Kit d'extraction d'ADN génomique Nucleon™ BACC
Fournisseur: Cytiva
RPN8512
RPN8512EA 508 EUR InStock
RPN8512
Kit d'extraction d'ADN génomique Nucleon™ BACC
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
ADN génomique à fort poids moléculaire issu de sang et de cultures cellulaires, développé pour l'extraction rapide de grande qualité.
  • Se caractérise par un protocole sûr exempt de phénol, durant seulement 30 minutes
  • Disponible pour trois échelles d'extraction
The Nucleon™ proprietary resin is added following cell lysis, deproteinisation with sodium perchlorate, and a single chloroform extraction. Aspiration of the top layer of nucleic acids is simplified and volume of usable sample maximized by a barrier formed between the two layers.
Nucleon™ BACC1 : pour 50 préparations de 1 ml de sang total ou de cellules en culture (1 à 3×10⁶ cellules/ml)
Nucleon™ BACC3 : pour 50 préparations de 10 ml de sang total (le kit contient tous les réactifs nécessaires aux extractions de sang de 50×10 ml).
Nucleon™ BACC3: For 50 preps of 10 ml of whole blood (kit contains all reagents necessary for 50×10 ml blood extractions).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité