Rinse solution no. 2, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
RS2-900ML
RS2-900MLEA 87 EUR InStock
RS2-900ML
Rinse solution no. 2, Sigma-Aldrich®
Rinse solution no. 2
Intended for use as a buffer with various Romanowky type staining procedures, specifically those performed on the Hematek. RS2 is a component of Sigma products WGHT, WSHT and WSHT-S.
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité