General purpose spoons
Fournisseur: RSG
029.180 029.210 329.150 329.210 329.180 029.300 029.250 029.150
231-1388EA 9.8 EUR InStock
231-1388 231-1389 RSGA329.150 RSGA329.210 RSGA329.180 RSGA029.300 RSGA029.250 RSGA029.150
General purpose spoons
Cuillères
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 5 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité