Pinces pour bécher
Fournisseur: RSG
043.230
RSGA043.230EA 31.4 EUR InStock
RSGA043.230
Pinces pour bécher
Pinces
These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
  • Jaws with cork inserts
Collapse All
Longueur Serrage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
230 mm 15 - 60 mm 1 RSGA043.230
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité