Micro spoon
Fournisseur: RSG
087.025
RSGA087.025EA 24.2 EUR InStock
RSGA087.025
Micro spoon
Cuillères
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité