Beaker tongs, stainless steel
Fournisseur: RSG
80.043.330
RSGA80.043.330EA 33.5 EUR InStock
RSGA80.043.330
Beaker tongs, stainless steel
Pinces
Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
  • Electrolytically polished
  • Jaws wrapped with organic fleece
Collapse All
Longueur Serrage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
300 mm 60 - 150 mm 1 RSGA80.043.330
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité