Sodium azoture 0,05% dans l'eau, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium triazide
RTC000068-1L
RTC000068-1LEA 84.7 EUR InStock
RTC000068-1L
Sodium azoture 0,05% dans l'eau, Supelco®
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité