L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Manual Foam Dispensers
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FG402310 FG450017
RUBBFG402310EA 46.5 EUR InStock
RUBBFG402310 RUBBFG450017
Manual Foam Dispensers
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Quality and value in perfect balance. Create safer environments with high-quality hand hygiene in a robust manual dispenser.
  • Hygienically sealed refills keep soap and hand sanitisers fresh and avoid cross contamination, and are fast and easy to service
  • Antimicrobial pushbar is protected with BioMaster technology
  • Foam soap and hand sanitiser formulations in convenient back-in-box formats are easy to store and quick to handle
  • Easy maintenance viewing window enables staff to easily monitor when to replace refills
  • Durable dispensers come with a lifetime
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité