Supelco® Drug and metabolite standards, Spice Cannabinoid Mix 3 solution, (CRM)
Fournisseur: Merck
S-047-1ML
S-047-1MLEA 328 EUR InStock
S-047-1ML
Supelco® Drug and metabolite standards, Spice Cannabinoid Mix 3 solution, (CRM)
Étalons Étalons organiques
Collapse All
Désignation Concentration Normes Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Spice Cannabinoid Mix 3 solution 100 µg/ml each component in acetonitrile Certified reference material ampoule of 1 ml 1 mL S-047-1ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité