Sulphobromophthalein sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
S0252-5G
S0252-5GEA 527 EUR InStock
S0252-5G
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Sulphobromophthalein sodium salt hydrate
Sulfobromophthalein disodium salt hydrate has been used as a positive control to study the interaction of 11-keto-β-boswellic acid (KBA) and 3-acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) with organic anion transporter OATP1B3.
Formule: C₂₀H₈Br₄O₁₀S₂Na₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150017
Numéro CAS: 71-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38571c3ab5c9565f238c47792d4bbc6b3c1063bc&vid=55951e84fda4fa2ad68ba2919cd7d5594ac8b894&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité