1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4136-25G
S4136-25GEA 140 EUR InStock
S4136-25G
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₂H₁₆N₄O
Point de fusion: 205.3…206.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003905
Numéro CAS: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 12,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0e02492b746b52f111b5cf3a28742e424ce6d37&vid=40e67fd92d2951ca090f87fb9556557037981427&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité