1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4261-25G
S4261-25GEA 139 EUR InStock
S4261-25G
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Sigma-Aldrich®
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ab94a35cf9f6677fbfc347163652a8388ebf0d4&vid=76c57581d44fc7471d7e20a39e29260783782dd9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité