Sulphochlorophenol S sodium calcium salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
S5752-500MG
S5752-500MGEA 70 EUR InStock
S5752-500MG
Sulphochlorophenol S sodium calcium salt, Sigma-Aldrich®
Sulphochlorophenol S sodium calcium salt
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt, (2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid)
Formule: C₂₂H₁₄Cl₂N₄O₁₆S₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151404
Numéro CAS: 108321-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=306601c7e932affce8433c20435d56c9036bdd17&vid=145389471f162592df74ed44b00386f5307821d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité