SynaptoRed™ C2 ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
S6689-5MG
S6689-5MGEA 600 EUR InStock
S6689-5MG
SynaptoRed™ C2 ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl)hexatrienyl)pyridinium dibromide (MM 4-64)
SynaptoRed™ C2 has been used for propidium iodide (PI) blockage.
SynaptoRed is a trademark of Biotium, Inc.
Formule: C₃₀H₄₅Br₂N₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467819
Numéro CAS: 162112-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5f607e205f75be41d9c649f7c5d8854700803b1&vid=c6918b211c8cd508d81a5efacba9a34f19e190b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité