SynaptoGreen™ C4 ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Pyridinium, 4-[2-[4-(dibutylamino)phenyl]ethenyl]- 1-[3-(triethylammonio)propyl]- , dibromide, SynaptoGreen™ C4, FM1-43
S6814-5MG
S6814-5MGEA 619 EUR InStock
S6814-5MG
SynaptoGreen™ C4 ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43)
SynaptoGreen(TM) C4. ≥95% (HPLC), solid (FM1-43; N-(3-triethylammoniumpropyl) -4-(4-(dibutylamino)styryl) pyridinium dibromide; Pyridinium, 4-[2-[4-(dibutylamino)phenyl]ethenyl]- 1-[3-(triethylammonio)propyl]- , dibromide)
Formule: C₃₀H₄₉Br₂N₃
MW: 611,54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467815
Numéro CAS: 149838-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f40bf3ce2cd4f4c06373f5ac514190e91119eecb&vid=e824ea7032a468bbe4eac112c8599b14e594045a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité