Sodium hydroxyde, anhydre ≥98% (par acidimétrie), en pastilles, BioXtra
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
S8045-1KG
S8045-1KGEA 147 EUR InStock
S8045-1KG
Sodium hydroxyde, anhydre ≥98% (par acidimétrie), en pastilles, BioXtra
Sodium hydroxyde
  • Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
  • Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insoluble matter Max. 0.1 %
Solution 1 M in H₂O complying
Assay (acidimetric) Min. 98.0 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Phosphorus (P) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Form pellets (anhydrous)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité