Pipettes de transfert universelles Samco, Contenance du bulbe 4,6 mL. Capacit 8 mL. Gouttes/mL 20. Longueur 15,1 cm. Diamtre de la tige 6,1 mm. Non striles. Livres en bote de 10 poches de 400 pipettes. 1 * 4.000 Pce
Fournisseur: SAMCO
Pipettes de transfert universelles Samco, Contenance du bulbe 4,6 mL. Capacit 8 mL. Gouttes/mL 20. Longueur 15,1 cm. Diamtre de la tige 6,1 mm. Non striles. Livres en bote de 10 poches de 400 pipettes. 1 * 4.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pipettes de transfert universelles Samco™, Contenance du bulbe 4,6 mL. Capacité 8 mL. Gouttes/mL 20. Longueur 15,1 cm. Diamètre de la tige 6,1 mm. Non stériles. Livrées en boîte de 10 poches de 400 pipettes. 1 * 4.000 Pce SAMC204 1 * 4.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou