Pipettes de transfert à pointe fine Samco™, contenance du bulbe 3,3 mL. Capacité 5,8 mL. Gouttes/mL 55. Longueur 14,7 cm. Diamètre de la tige 4 ,6 mm. Stériles (sous-emb. par sachets de 10 pièces) 1 * 4.000 Pce
Fournisseur: SAMCO
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pipettes de transfert à pointe fine Samco™, contenance du bulbe 3,3 mL. Capacité 5,8 mL. Gouttes/mL 55. Longueur 14,7 cm. Diamètre de la tige 4 ,6 mm. Stériles (sous-emb. par sachets de 10 pièces) 1 * 4.000 Pce SAMC232-10S 1 * 4.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou