Pipettes de transfert à pointe fine Samco™, Contenance du bulbe 3,3 mL, Capacité 5 mL, Gouttes/mL 50. Longueur 15,3 mm. Diamètre de la tige 3 mm. Stériles par 20. 1 * 4.000 Pce
Fournisseur: SAMCO
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pipettes de transfert à pointe fine Samco™, Contenance du bulbe 3,3 mL, Capacité 5 mL, Gouttes/mL 50. Longueur 15,3 mm. Diamètre de la tige 3 mm. Stériles par 20. 1 * 4.000 Pce SAMC233-20S 1 * 4.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou