[EN]TRANSFER PIPET 12IN EXTRA LONG NS 10 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: SAMCO
Extra Long Pipettes 12 Length (cm) 30,0. Stem Diameter (mm) 8,6. Overall Capacity (mL) 23,0. Bulb Draw (mL) 7,3. Drops per mL 20. 1 * 1.000 items
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]TRANSFER PIPET 12IN EXTRA LONG NS 10 1 * 1.000 Pce SAMC263NL 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou