Pipettes Transfert Padl-Pet Samco, 25 L drop size. Contenance du bulbe 0,2 mL. Capacit 1 mL. Longueur 13,1 cm. Diamtre de la tige 3,8 mm. Non Strile. 1 * 4.000 Pce
Fournisseur: SAMCO
Pipettes Transfert Padl-Pet Samco, 25 L drop size. Contenance du bulbe 0,2 mL. Capacit 1 mL. Longueur 13,1 cm. Diamtre de la tige 3,8 mm. Non Strile. 1 * 4.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Pipettes Transfert Padl-Pet Samco™, 25 µL drop size. Contenance du bulbe 0,2 mL. Capacité 1 mL. Longueur 13,1 cm. Diamètre de la tige 3,8 mm. Non Stérile. 1 * 4.000 Pce SAMC292 1 * 4.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou