Grandes Pipettes de transfert 9,3 mL. Longueur (mtrique) 13,7 cm. Diamtre (mtrique) de la tige 6,1 mm. Contenance du bulbe 4,8 mL. Strile /1 1 * 2.000 Pce
Fournisseur: SAMCO
Grandes Pipettes de transfert 9,3 mL. Longueur (mtrique) 13,7 cm. Diamtre (mtrique) de la tige 6,1 mm. Contenance du bulbe 4,8 mL. Strile /1 1 * 2.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Grandes Pipettes de transfert 9,3 mL. Longueur (métrique) 13,7 cm. Diamètre (métrique) de la tige 6,1 mm. Contenance du bulbe 4,8 mL. Stérile /1 1 * 2.000 Pce SAMC691-1S 1 * 2.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou