Spatula, 'V' shape
Fournisseur: Sampling Systems
1095S-150
SAMP1095S-150EA 143 EUR InStock
SAMP1095S-150
Spatula, 'V' shape
Spatules
This V spatula made from stainless steel 316 is ideal for surface sampling of powders and core sampling of viscous material like cheese, pastes and gels.
  • Polished finish
  • Fully welded, crevice free construction
  • ‘V’ shape allows easy discharge of the powders into containers or bags
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité