Portoir de vidange
Fournisseur: Sampling Systems
1220R-1
SAMP1220R-1EA 633 EUR InStock
SAMP1220R-1
Portoir de vidange
Portoirs Supports pour échantillonneurs
Conçu pour vider facilement les échantillons de poudre.
  • Permet de vider facilement les échantillonneurs à plusieurs niveaux
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L
  • Fourni avec 3 entonnoirs et 3 flacons
  • Disponible en stock
  • Livraison rapide
Les portoirs de vidange facilitent grandement la vidange des échantillonneurs de poudre à plusieurs niveaux. Il suffit de placer l'échantillonneur sur le portoir et d'ajuster la position des entonnoirs de manière à ce qu'ils s'alignent sur les poches. Ouvrez l'échantillonneur et la poudre tombera dans les flacons d'échantillonnage placés sous les entonnoirs.
Note : pour les échantillonneurs de plus de 1m, veuillez commander 2 supports.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité