Soil Sampler Pro
Fournisseur: Sampling Systems
1620A-01
SAMP1620A-01EA 182 EUR InStock
SAMP1620A-01
Soil Sampler Pro
Échantillonneurs Préleveurs de solides
The soil sampler pro is ideal for use with lawns, meadows, and light to medium soils.
  • Collect a fast, cross sectional soil sample
  • Robust stainless steel design
  • Includes a footrest and wide handles
  • Available from stock
  • Fast delivery
The soil sampler pro is great for taking fast cross sectional samples of soil. The robust design, including footrest and wide handles, allows users to use extra force to push down into the soil.
Collapse All
Désignation Matière Longueur Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Soil Sampler Pro Acier inoxydable 316L 1000 mm 25 mm 1 SAMP1620A-01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité