Échantillonneurs cohésifs
Fournisseur: Sampling Systems
2000S-01
SAMP2000S-01EA 1710 EUR InStock
SAMP2000S-01
Échantillonneurs cohésifs
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Échantillonneur dose unitaire pour poudres cohésives.
  • For taking single point samples
  • Handle and four sample cells
  • 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 ml unit doses
Used throughout the pharmaceutical industry from sticky (or cohesive) powders.
Informations de commande: A Nylon bristle can be ordered separately.
Information de livraison: In a case.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité