Pump sampler sets
Fournisseur: Sampling Systems
5020S-02
SAMP5020S-02EA 1780 EUR InStock
SAMP5020S-02
Pump sampler sets
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
These pump samplers allow for the quick sampling of liquids.
  • Reduced contamination by using new tube and bottles for each sample
  • Only the tube and collecting bottle come into contact with the products
  • High efficiency and ability to pump water to a height of about four meters
Suitable for low to medium viscosity liquids.
Stainless steel sampler set
Collapse All
Désignation Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pump sampler set with hand pump, stainless steel bottle adapter, PE 100 ml bottles, PE 10 m sampling tube, tube cutter, stainless steel hose weight, and case Acier inoxydable 316L 1 SAMP5020S-02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité