Écopes, réutilisables
Fournisseur: Sampling Systems
5075A-350
SAMP5075A-350EA 863 EUR InStock
SAMP5075A-350
Écopes, réutilisables
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Reusable bailer for sampling wells, ground water, tanks and bores.
  • Easy to clean
  • Simply lower to take the sample
  • Manufactured from chemically resistant FEP (similar to PTFE)
Principalement utilisé pour l'échantillonnage environnemental
et chimique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité