Deep Water Samplers
Fournisseur: Sampling Systems
5079A-2500 5079A-1000
SAMP5079A-2500EA 917 EUR InStock
SAMP5079A-2500 SAMP5079A-1000
Deep Water Samplers
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
The Deep water sampler can take samples of liquids from large depths.
  • Transparent plastic construction enables easy viewing
  • Ideal for sampling at large depths in rivers, lakes and large containers
  • Simple operation
The Deep water sampler is available in different sizes, it takes a sample at the point you start pulling the handle upwards. The simple operation means you lower to the required depth then pull it out.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité