Enviro Dipper Sets
Fournisseur: Sampling Systems
5085A-01
SAMP5085A-01EA 73.6 EUR InStock
SAMP5085A-01
Enviro Dipper Sets
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
The enviro dipper is great for the environmental sampling of liquids.
  • Includes 300 ml stainless steel bucket, hand reel and 50 m of PP rope
  • Hand reel incorporates a built in ratchet mechanism and brake
The enviro dipper is a complete set with everything you need to enable the fast and efficient environmental sampling of liquids across a wide variety of applications including from streams and rivers. It is ideal for contamination monitoring, regulatory compliance and research studies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité