Mini Drum
Fournisseur: Sampling Systems
A434-6
SAMPA434-6EA 690 EUR InStock
SAMPA434-6
Mini Drum
Barils, tonneaux, fûts
Mini drums make for ideal storage and production containers.
  • Made from high-quality 304 stainless steel
  • Ideal for both powders and liquids
  • Supplied with a drop-on lid
  • Toggle clamps and O-ring seals are optional extras
  • Available from stock
  • Fast delivery
This range of mini drums are ideal for the storage of both powders and liquids. They come complete with a drop-on lid. Optional extras include toggle clamps and O-ring seals, enabling the lid to be firmly secured.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité