Sieving tool
Fournisseur: Sampling Systems
A516-120
SAMPA516-120EA 208 EUR InStock
SAMPA516-120
Sieving tool
Sets d'outils
This stainless steel sieving tool is ideal for pushing powders through mesh screens. The heavy base can be used to help break down small lumps and agglomerates.
  • 316L Stainless steel
  • Radiused corners
  • Crevice free construction
  • Satin finish
  • Robust handle (150 mm length)
Overall height: 160 mm
Base (Ø×H):120×10 mm
Weight: 1,13 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité