Sterilising autoclaves, LAS
Fournisseur: SANOCLAV, WOLF
01018
SANC01018EA 2140 EUR InStock
SANC01018
Sterilising autoclaves, LAS
Stérilisateurs Autoclaves
Lid and chamber made of stainless steel, suitable for the sterilisation in tightened steam and water.
  • With whistle and safety valve
  • Includes steam pressure regulation valve
  • Without controller and with temperature and pressure gauge
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité