Wire weight, OIML F1
Fournisseur: Sartorius Balances
YCW1131-00
SARBYCW1131-00EA 41.8 EUR InStock
SARBYCW1131-00
Wire weight, OIML F1
Poids Poids d'étalonnage
Accurate metrological weight with nominal mass value of 10 mg.
  • OIML class F1
  • Hardness: ca. 110 HB
  • Density of 7,950 kg/m³
  • High gloss polished surface
  • No laser markings
  • Without certificate
Certifications: Weights comply with the International Recommendation OIML-R111.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité