Sartorius wedge for windows
Fournisseur: Sartorius Balances
YSW02
SARBYSW02EA 491 EUR InStock
SARBYSW02
Sartorius wedge for windows
Logiciels Logiciels de laboratoire
Sartorius wedge is a software package designed to capture data from aartorius devices into windows applications, specifically microsoft excel.
  • Eliminate manual data entry errors
  • Log data from multiple devices simultaneously
  • Capture real-time data to any Windows application
  • Parse and filter the data to match your requirements
  • Accurate, reliable, and compliant
Sartorius wedge includes two of TALtech's data capture programs: WinWedge and TCPWedge. WinWedge connects to most serial or USB devices and TCPWedge connects to most networked devices.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité