L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blood collecting system, S-Monovette® LH (liquid)
Fournisseur: SARSTEDT
01.1608.001 04.1939.001
SARS01.1608.001EA 0 EUR InStock
SARS01.1608.001 SARS04.1939.001
Blood collecting system, S-Monovette® LH (liquid)
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
This blood collection system enables hygienic and easy handling in an enclosed system.
  • Minimal patient discomfort when collecting blood
  • Higher performance than Westergren method
  • HD-PE piston with PS plunger
  • With coloured paper label
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité