Blood collecting system, S-Sedivette®
Fournisseur: SARSTEDT
06.1690.001
SARS06.1690.001EA 129.8 EUR InStock
SARS06.1690.001
Blood collecting system, S-Sedivette®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
A preparation of trisodium citrate solution can be used for venous blood collection.
  • White label with violet printing
  • Black HDPE membrane screw cap
  • Transparent PP with caoutchouc membrane
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité