Tubes with screw cap, PP
Fournisseur: SARSTEDT
60.540.016
SARS60.540.016EA 126.88 EUR InStock
SARS60.540.016
Tubes with screw cap, PP
Tubes Tubes à essais
PP, translucent, with assembled integral O-ring screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sterile
Round bottom, with attached screw cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité