Tube raction SafeSeal, 2 ml, PP, avec cape attache et mcanisme de verrouillage, graduation grave et champ d'inscr. dpoli, certifi PCR Performance Tested (exempt de DNase/RNase, ADN et inhib. de PCR) 1 * 2.000 Pce
Fournisseur: SARSTEDT
Tube raction SafeSeal, 2 ml, PP, avec cape attache et mcanisme de verrouillage, graduation grave et champ d'inscr. dpoli, certifi PCR Performance Tested (exempt de DNase/RNase, ADN et inhib. de PCR) 1 * 2.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tube à réaction SafeSeal, 2 ml, PP, avec cape attachée et mécanisme de verrouillage, graduation gravée et champ d'inscr. dépoli, certifié « PCR Performance Tested » (exempt de DNase/RNase, ADN et inhib. de PCR) 1 * 2.000 Pce SARS72.695.400 1 * 2.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou