Sample vials for coulter counter
Fournisseur: SARSTEDT
73.650.500
SARS73.650.500EA 0 EUR InStock
SARS73.650.500
Sample vials for coulter counter
Fioles
Sample vials for Coulter Counter with enclosed caps. Vials are made from PS, caps from LDPE.
  • Flat base
Conditionnement: 250 vials and caps are packed in the bag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité