Sample cups for Cobas system
Fournisseur: SARSTEDT
73.911
SARS73.911EA 0 EUR InStock
SARS73.911
Sample cups for Cobas system
Récipients de collecte d'échantillon Coupelles pour échantillons d'analyses
Sample cups for Cobas system such as Bio, Mira, Fara and Integra.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Cups for Integra has cap with hole to insert its probe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité